Documentos Principais
Z377481
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 115 mL, pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
esterilidade
sterile
Características
cap plug seal
graduations
fabricante/nome comercial
Nalgene® 524-0020
embalagem
pack of 12 ×
capacidade do frasco
115 mL
capacidade do filtro
115 mL
capacidade do funil
115 mL
diâmetro da membrana
50 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Descrição geral
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)