Z290483
Vacuum filtration assembly flasks
side-arm flask, capacity 125 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
125 mL
conector
connector for stopper
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z290483-1EA | 4061837618543 |