Documentos Principais
Z740681
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Junta
joint stopper6
embalagem
pkg of 6 ea
capacidade
250 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)