Key Documents
Z290696
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 15 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
glass housing
Características
graduation
embalagem
pkg of 1 ea
capacidade do funil
15 mL
diâmetro da membrana
25 mm
diâmetro do gargalo
25 mm