Documentos Principais
Z290556
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
Filtration Funnel Tops, Funnel Tops, Vacuum Assembly Funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
glass housing
Características
graduation
embalagem
pkg of 1 ea
capacidade do funil
1000 mL
diâmetro da membrana
47 mm
diâmetro do gargalo
47 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)