Documentos Principais
CLS33971300
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 300 mL
Sinônimo(s):
pouring funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
glass housing
Agency
suitable for EPA 1613
Características
graduation
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning
capacidade
300 mL
capacidade do funil
300 mL
diâmetro do gargalo
33-41 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)