CLS339801L
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 1 L
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass housing
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning
capacidade do funil
1 L
diâmetro do gargalo
33-41 mm
capacidade
1000 mL capacity
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)