CLS339711L
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 1 L
Sinônimo(s):
pouring funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Produtos recomendados
Materiais
glass housing
Características
graduation
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning
capacidade
1 L
capacidade do funil
1000 mL
diâmetro do gargalo
33-41 mm
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)