Z290688
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
glass housing
glass membrane (support)
embalagem
pkg of 1 ea
D.E. × D.I.
0.522 in. × 0.328 in.
Total C
5 1/4 in.
diâmetro da membrana
47 mm
haste C
3 5/8 in.
conector
connector for stopper
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)