Documentos Principais
Z247316
Coors Buchner funnel
capacity 70 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
descrição
For Filter Paper Diameter (mm): 55
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66240
Altura
120 mm
capacidade
70 mL
diâmetro da placa
56 mm
diâmetro
42 mm, perforated
Descrição geral
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicação
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)