Z419885
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14608-0000
capacidade
50 mL
diâmetro da placa
36 mm
aro até a placa A
35 mm
Descrição geral
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)