Key Documents
Z247359
Coors Buchner funnel
capacity 600 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
descrição
For Filter Paper Diameter (mm): 125
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66245
Altura
190 mm
capacidade
600 mL
diâmetro da placa
125 mm
diâmetro
105 mm, perforated
Descrição geral
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicação
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)