Z232416
Duran® Buchner funnel
capacity 220 mL
Sinônimo(s):
213413409
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
use paper diam. 70 mm
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
220 mL
placa P
73 mm
Descrição geral
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232416-1EA |