Z171700
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 400 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 595515
camisa C
400 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z171700-1EA | 4061832348063 |