Key Documents
Z531162
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
Comprimento
400 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)