Z232424
Duran® Buchner funnel
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
213414405
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
use paper diam. 90 mm
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
500 mL
placa P
95 mm
Descrição geral
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232424-1EA |