Z247332
Coors™ Buchner funnel
capacity 240 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
For Filter Paper Diameter (mm): 90
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66243
Altura
150 mm
capacidade
240 mL
diâmetro da placa
100 mm
diâmetro
77 mm, perforated
Categorias relacionadas
Descrição geral
Coors™ Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicação
The Coors™ porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247332-4EA | |
Z247332-1EA | 4061833577905 |
Z247332-4X1EA |