Z254231
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Sinônimo(s):
Adapter Set, Filter Adapter Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
neoprene
rubber
fabricante/nome comercial
Aldrich
Categorias relacionadas
Descrição geral
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)