About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
tamanho
4
embalagem
pkg of 12 ea
A × espessura
29 mm × 3.5 mm
base D.E. × D.I.
29 mm × 22 mm
topo D.E. × D.I.
46 mm × 39 mm
Descrição geral
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z254282-1PAK | 4061837617768 |