Documentos Principais
Z254266
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 2
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
tamanho
2
embalagem
pkg of 12 ea
A × espessura
21 mm × 2.5 mm
base D.E. × D.I.
16 mm × 11 mm
topo D.E. × D.I.
27 mm × 22 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z254266-1PAK4061837617744