Key Documents
XX1012505
Millipore
Frasco com saída lateral para filtração a vácuo Millipore
125 mL, Threaded side-arm
Sinônimo(s):
Frasco de filtro a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
4.3 cm (1.7 in.)
Diâmetro
2.7 in.
capacidade do frasco
125 mL
conector
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Frasco com saída lateral para filtração a vácuo
125 ml, saída lateral rosqueada
Estes frascos com saída lateral foram projetados para uso em procedimentos de filtração a vácuo com os suportes de filtro de vidro Millipore clássicos.
Este item é uma peça acessória do kit de suporte de filtro de vidro para microanálise.
Características e benefícios:
• A saída lateral se conecta à fonte de vácuo por mangueira com D.I. de 3/8 de pol.
• Os frascos de 1 l e 4 l são compatíveis com rolha perfurada N.º 8
• O frasco de 125 ml é compatível com rolha N.º 5
Aplicações:
filtração a vácuo com os suportes de filtro clássicos