About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
descrição
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66298
capacidade
20 mL
diâmetro da placa
16 mm
topo D.E.
55 mm
diâmetro
11 mm, perforated
Categorias relacionadas
Descrição geral
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Aplicação
The Coors™ porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247448-12EA | |
Z247448-12X1EA | |
Z247448-1EA | 4061833495575 |