SYNF650010C
Synthware™ Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
Sinônimo(s):
Synthware F650010C, filter micro funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
F650010C
capacidade
7 mL
D.E. do disco
10 mm
diâmetro do disco
10 mm
diâmetro do filtro
10 mm
haste D.E.
7 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)