Documentos Principais
Z546488
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 4-8 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
20 mm
capacidade do funil
15 mL
diâmetro da haste
10 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)