Z247421
Coors™ Hirsch funnel
capacity ~10 mL
descrição
Filter Paper Diameter (mm): 13
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66297
capacidade
~10 mL
diâmetro da placa
11.5 mm
topo D.E.
45 mm
diâmetro
8.5 mm, perforated
Categorias relacionadas
Descrição geral
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Aplicação
The Coors™ porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)