Z276537
Ace Hirsch filter funnel
capacity 25 mL, porosity 25-50 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
Ace Glass 718706
capacidade
25 mL
diâmetro do disco
20 mm
diâmetro do filtro
20 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z276537-1EA | 4061832363127 |