DWK213544603
DURAN® powder funnel with short wide stem
glass funnel(s), funnel capacity (100 mL)
Sinônimo(s):
213544603
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass funnel(s)
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213544603
capacidade do funil
(100 mL)
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)