BAF146601100
Sterileware™ Powder Funnels
capacity 248 mL (8.4 oz)
Sinônimo(s):
funnel, powder funnel
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14660-1100
Total A
3.25 in. (83 mm)
capacidade
248 mL (8.4 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (14 mm) × 1.0625 in. (26 mm) × 0.8125 in. (21 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 105 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
- FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Individually bagged; ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracingNote: Sterilized products are not returnable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)