Z178195
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14695-0000
Comprimento
69.9 mm
capacidade
90 mL
Diâmetro
76.2 mm
haste D.E.
11.1 mm
Descrição geral
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178195-6EA | 4061832257396 |