Documentos Principais
Z178225
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 720 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 3 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14698-0000
Comprimento
69.9 mm
capacidade
720 mL
Diâmetro
184.2 mm
haste D.E.
25.4 mm
Descrição geral
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)