Z420018
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 65 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14660-0065
haste C
25 mm
haste D.E.
15 mm
topo D.I.
65 mm
Descrição geral
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420018-1PAK | 4061832264301 |