Documentos Principais
Z178187
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 30 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14694-0000
Comprimento
38.1 mm
capacidade
30 mL
Diâmetro
54.0 mm
haste D.E.
14.3 mm
Descrição geral
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)