Key Documents
Z189812
Sigma-Aldrich
Scienceware® industrial and lab funnel
white polyethylene, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
white polyethylene
grau
industrial grade
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14716-0000
funil A × D.E.
13 cm × 36 cm
haste A × D.E.
14 cm × 5.1 cm
Descrição geral
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)