Z420042
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 4 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14660-0150
haste C
25 mm
haste D.E.
29 mm
topo D.I.
150 mm
Descrição geral
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C87908-100G | 4061833522806 |
C87908-1KG | 4061836830465 |
187364-100G | 4061838758514 |
187364-1KG | |
187364-250G | 4061838758521 |
187364-5G | 4061838758545 |
187364-25G | 4061838758538 |
C87908-250G | 4061833522813 |
C87908-5G | |
Z420042-1PAK | 4061832264356 |