Documentos Principais
Z420034
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14660-0100
haste C
25 mm
haste D.E.
21 mm
topo D.I.
100 mm
topo D.E.
105 mm
Descrição geral
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)