Z118516
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14682-0000
haste C
38 mm
haste D.E.
152 mm
topo D.I.
142 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z118516-1EA | 4061832256559 |