Documentos Principais
Z178217
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 480 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 3 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14697-0000
Comprimento
79.7 mm
capacidade
480 mL
Diâmetro
152.4 mm
haste D.E.
19.1 mm
Descrição geral
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)