Documentos Principais
Z118508
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14681-0000
haste C
 mm
haste D.E.
 mm
topo D.I.
100 mm
Descrição geral
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)