Z177377
Scienceware® micro funnel
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14685-0043
diâmetro da haste
8 mm
topo D.I.
43 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)