Z177423
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Bel-Art F367490000
tamanho do recipiente
89 mm × 38 mm × 32 mm
capacidade
75 mL
tamanho da alça
50 mm
Descrição geral
Molded, natural color.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)