Documentos Principais
Z177415
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
Bel-Art F367480000
tamanho do recipiente
76 mm × 40 mm × 29 mm
capacidade
50 mL
tamanho da alça
100 mm
Descrição geral
Molded, natural color.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z177415-12EA4061832257136