Z177458
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 200 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Bel-Art F367530000
tamanho do recipiente
127 mm × 51 mm × 51 mm
capacidade
200 mL
tamanho da alça
65 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Molded, natural color.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177458-12EA | 4061832257198 |