Documentos Principais
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
Sinônimo(s):
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware B257040
D.E. × A
185 mm
Descrição geral
With 10 mm O.D. hose connection.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)