Z637572
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
BRAND 147030
haste D.E. × C
14 mm × 90 mm
diâmetro do topo
120 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Outras notas
BR147030 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)