Documentos Principais
Z609420
Bohlender PTFE funnels
diam. 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
Diâmetro
50 mm
haste D.I. × D.E.
6 mm × 12 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609420-1EA