Z503576
Scienceware® Digi-Max™ slide caliper
accuracy: ± 0.1 mm
Sinônimo(s):
Digital Caliper
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H13417-0000
Descrição geral
Has LCD display. Measures with metric or english scale and is self-zeroing. Range: 0 to 150 mm; 0 to 6 in. Accuracy: ± 0.1 mm.
Informações legais
Digi-Max is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z503576-1EA | 4061832265438 |