Z162507
All-purpose tweezer set
5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 set
Descrição geral
Contains 5 tweezers in a vinyl pouch: 41/2 in. dissecting tweezer, 43/4 in. stamp tweezer, 6 in. retrieving forceps, 6 in. solder utility tweezer, and 61/2 in. self-closing tweezer.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z162507-1SET | 4061832330242 |