22435-U
Stainless Steel Tweezers
L 6 in., pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Formulário
solid
embalagem
pkg of 1 ea
Comprimento
6 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stainless Steel Tweezers - Perfect for picking up hot injector liners and detector parts or for preventing contamination with finger oils. Also useful for holding ferrules while inserting capillary tubing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)