T5540
Tweezers
Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Sinônimo(s):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 5320
tamanho
120 mm
Descrição geral
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)