T5665
Tweezers
Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
tamanho
110 mm
Descrição geral
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)